N,N-Dimetil-p-toluidina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: N,N,4-Trimethylaniline, N,N-Dimethyl-4-methylaniline, 1-(Dimethylamino)-4-methylbenzol, 4,N,N-Trimethylaniline, 4-(Dimethylamino)toluene, 4-Dimethylaminotoluene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22040.0005 8.22040.0250 8.22040.1000 8.22040.9025
8.22040.0005EA 21.4 EUR
8.22040.0005 8.22040.0250 8.22040.1000 8.22040.9025
N,N-Dimetil-p-toluidina para síntesis, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimetil-p-toluidina
Formula: C₉H₁₃N
MW: 135.21 g/mol
Pto. Ebullición: 211
Pto. de fusión: –15 °C
Densidad: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 76
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008316
Núm. CAS: 99-97-8
EINECS: 202-805-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.65 g/l (37 °C)
Melting Point -15 °C
Molar Mass 135.21 g/mol
Boiling Point 215 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 76 °C
Refractive Index 1.546 (20 °C, 589 nm)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 425 °C
Synonyms 4-Dimethylaminotoluene
Hill Formula C9H13N
Chemical Formula 4-(CH3)C6H4N(CH3)2