N,N-Dimetil-p-toluidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N,N,4-Trimethylaniline, N,N-Dimethyl-4-methylaniline, 1-(Dimethylamino)-4-methylbenzol, 4,N,N-Trimethylaniline, 4-(Dimethylamino)toluene, 4-Dimethylaminotoluene
D0807-25ML D0807-500ML
TCIAD0807-25MLEA 16 EUR
TCIAD0807-25ML TCIAD0807-500ML
N,N-Dimetil-p-toluidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N,N-Dimetil-p-toluidina
Formula: C₉H₁₃N
MW: 135.21 g/mol
Pto. Ebullición: 211°C
Pto. de fusión: -15
Pto. de inflamación: 90°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008316
Núm. CAS: 99-97-8
EINECS: 202-805-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33fc9198bcc48cc0b676c199a84491567db6d8e0&vid=33fc9198bcc48cc0b676c199a84491567db6d8e0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %