Isocianato de 4-etilfenilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Ethyl-4-isocyanatobenzene
L12718.06
L12718.03
L12718.14
L12718.06EA
56.5
EUR
L12718.06
L12718.03
L12718.14
Isocianato de 4-etilfenilo ≥98%
Isocianato de 4-etilfenilo
Purity: 98%
CAS No.: 23138-50-3
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.5270
Odour: Pungent
Boiling Point: 67-68°/1mm
Beilstein Reference: 971100
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00013881
Formula:
C₉H₉NO MW: 147.18 g/mol Pto. Ebullición: 67…68 °C (1 mmHg) Densidad: 1.024 Pto. de inflamación: 78 °C (172 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00013881 Núm. CAS: 23138-50-3 EINECS: 245-446-9 UN: 2206 ADR: 6.1 II |