Isocianato de o-tolilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Isocianato de 2-metilfenilo
L12247.06
L12247.14
L12247.06EA
41.3
EUR
L12247.06
L12247.14
Isocianato de o-tolilo ≥98%
Isocianato de o-tolilo
Purity: 98%
CAS No.: 614-68-6
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5345
Odour: Pungent
Boiling Point: 186°
Beilstein Reference: 507985
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00002009
Formula:
C₈H₇NO MW: 133.15 g/mol Pto. Ebullición: 186 °C Densidad: 1.074 Pto. de inflamación: 92 °C (197 °F) |
Número MDL:
MFCD00002009 Núm. CAS: 614-68-6 EINECS: 210-389-0 UN: 2206 ADR: 6.1 II |