Isocianato de m-tolilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Isocianato de 3-metilfenilo
L15255.06 L15255.14
L15255.06EA 34.5 EUR
L15255.06 L15255.14
Isocianato de m-tolilo ≥99%
Isocianato de m-tolilo
Purity: 99% CAS No.: 621-29-4 Molecular Formula: C8H7NO Formula Weight: 133.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 65°(149°F) Refractive Index: 1.5305 Odour: Pungent Boiling Point: 75-76°/12mm Beilstein Reference: 386149 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00002021
Formula: C₈H₇NO
MW: 133.15 g/mol
Pto. Ebullición: 75…76 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 195…198 °C
Densidad: 1.033
Pto. de inflamación: 65 °C (149 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002021
Núm. CAS: 621-29-4
EINECS: 210-676-0
UN: 2206
ADR: 6.1 II