Isocianato de p-tolilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Isocianato de 4-metilfenilo
A13577.09
A13577.18
A13577.22
A13577.09EA
48
EUR
A13577.09
A13577.18
A13577.22
Isocianato de p-tolilo ≥99%
Isocianato de p-tolilo
Purity: 99%
CAS No.: 622-58-2
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.5320
Odour: Pungent
Boiling Point: 70-72°/10mm
Beilstein Reference: 471494
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00002029
Formula:
C₈H₇NO MW: 133.15 g/mol Pto. Ebullición: 70…72 °C (10 mmHg) Densidad: 1.059 Pto. de inflamación: 66 °C (150 °F) |
Número MDL:
MFCD00002029 Núm. CAS: 622-58-2 EINECS: 210-743-4 UN: 2206 ADR: 6.1 III |