Isotiocianato de 2-fenetilo 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
265160050 265160250
ACRO265160050EA 45.4 EUR
ACRO265160050 ACRO265160250
Isotiocianato de 2-fenetilo 96%
Isotiocianato de 2-fenetilo
Formula: C₆H₅CH₂CH₂NCS
Pto. Ebullición: 113 °C (1 mmHg)
Densidad: 1,1 g/cm³
Pto. de inflamación: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004821
Núm. CAS: 2257-09-2
EINECS: 218-855-5
UN: 2810
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5860 to 1.5910 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %