Isotiocianato de bencilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Benzylisothiocyanate
402130250 402130050 402131000
ACRO402130250EA 109 EUR
ACRO402130250 ACRO402130050 ACRO402131000
Isotiocianato de bencilo 98%
Isotiocianato de bencilo
Formula: C₈H₇NS
MW: 149.22 g/mol
Pto. Ebullición: 243
Pto. de fusión: 24
Densidad: 1.12 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004819
Núm. CAS: 622-78-6
EINECS: 210-753-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6010 to 1.6040 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %