Isotiocianato de bencilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Benzylisothiocyanate
A15008.06 A15008.14 A15008.22
A15008.06EA 35.4 EUR
A15008.06 A15008.14 A15008.22
Isotiocianato de bencilo ≥98%
Isotiocianato de bencilo
Purity: 98% CAS No.: 622-78-6 Molecular Formula: C6H5CH2NCS Formula Weight: 149.22 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6030 Odour: Pungent Boiling Point: 242-243° Beilstein Reference: 386135 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00004819
Formula: C₈H₇NS
MW: 149,22 g/mol
Pto. Ebullición: 242…243 °C
Pto. de fusión: 24 °C
Densidad: 1,125
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004819
Núm. CAS: 622-78-6
EINECS: 210-753-9
UN: 2922
ADR: 8,III