Isotiocianato de 2-isopropilfenilo 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A19448.06
A19448.14
A19448.06EA
101
EUR
A19448.06
A19448.14
Isotiocianato de 2-isopropilfenilo 96%
Isotiocianato de 2-isopropilfenilo
Purity: 96%
CAS No.: 36176-31-5
Molecular Formula: C10H11NS
Formula Weight: 177.27
Refractive Index: 1.6050
Boiling Point: 131-132°/10mm
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00022053
Formula:
C₁₀H₁₁NS Pto. Ebullición: 131…132 °C (10 mmHg) Densidad: 1,050 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00022053 Núm. CAS: 36176-31-5 ADR: 8,III |