Isotiocianato de o-tolilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B22845.06
B22845.14
B22845.22
B22845.06EA
66.6
EUR
B22845.06
B22845.14
B22845.22
Isotiocianato de o-tolilo ≥98%
Isotiocianato de o-tolilo
Purity: 98%
CAS No.: 614-69-7
Molecular Formula: C8H7NS
Formula Weight: 149.22
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.6361
Odour: Pungent
Boiling Point: 239°
Beilstein Reference: 878487
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00004802
Formula:
C₈H₇NS MW: 149.22 g/mol Pto. de inflamación: 107 °C (224 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004802 Núm. CAS: 614-69-7 |