Isotiocianato de p-tolilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 97%
CAS No.: 622-59-3
Molecular Formula: C8H7NS
Formula Weight: 149.22
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.6345
Odour: Pungent
Melting Point: 23-26°
Boiling Point: 236-238°
Beilstein Reference: 386032
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00004813
Formula:
C₈H₇NS Pto. Ebullición: 236…238 °C Pto. de fusión: 23…26 °C Pto. de inflamación: 107 °C (224 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004813 Núm. CAS: 622-59-3 EINECS: 210-745-5 UN: 2923 ADR: 8,III |