Fenetilamina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: PEA, 2-Feniletilamina
156490010 156491000 156492500 156490050
ACRO156490010EA 122 EUR
ACRO156490010 ACRO156491000 ACRO156492500 ACRO156490050
Fenetilamina 99%
Fenetilamina
Formula: C₆H₅CH₂CH₂NH₂
Pto. Ebullición: 200…202 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –60 °C
Densidad: 0,985 g/cm³
Pto. de inflamación: 81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008184
Núm. CAS: 64-04-0
EINECS: 200-574-4
UN: 2922
ADR: 8,I
Índice Merck: 12,07371
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5340 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %