Fenetilamina 99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
PEA, 2-Feniletilamina
A13402.AD
A13402.AK
A13402.AU
A13402.ADEA
28.5
EUR
A13402.AD
A13402.AK
A13402.AU
Fenetilamina 99%
Fenetilamina
Purity: 99%
CAS No.: 64-04-0
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 81°(178°F)
Refractive Index: 1.5335
Odour: Amine-like
pH: 11.5
Melting Point: -60°
Boiling Point: 200-202°
Beilstein Reference: 507488
Merck Reference: 14,7225
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00008184
Formula:
C₆H₅CH₂CH₂NH₂ MW: 121,18 g/mol Pto. Ebullición: 200…202 °C Pto. de fusión: –60 °C Densidad: 0,964 Pto. de inflamación: 81 °C (178 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008184 Núm. CAS: 64-04-0 EINECS: 200-574-4 UN: 2922 ADR: 8,II Índice Merck: 14,7225 |