2-Etilanilina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A14984.22
A14984.36
A14984.22EA
28.4
EUR
A14984.22
A14984.36
2-Etilanilina ≥97%
2-Etilanilina
Purity: 97%
CAS No.: 578-54-1
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 91°(196°F)
Refractive Index: 1.5600
Odour: Characteristic
Melting Point: -47°
Boiling Point: 208-210°
Beilstein Reference: 1841268
UN No.: 2273
MDL No.: MFCD00007751
Formula:
C₈H₁₁N MW: 121.18 g/mol Pto. Ebullición: 208…210 °C Pto. de fusión: –47 °C Densidad: 0.983 Pto. de inflamación: 91 °C (196 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007751 Núm. CAS: 578-54-1 EINECS: 209-424-2 UN: 2273 ADR: 6.1 III |