o-Toluidina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Toluidina
139080025 139085000 139080100
ACRO139080025EA 158 EUR
ACRO139080025 ACRO139085000 ACRO139080100
o-Toluidina 99%
o-Toluidina
Formula: C₇H₉N
MW: 107.16 g/mol
Pto. Ebullición: 199…200 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –23 °C
Densidad: 1 g/cm³
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007730
Núm. CAS: 95-53-4
EINECS: 202-429-0
UN: 1708
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 12,09674
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to orange to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5710 to 1.5730 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %