o-Toluidina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Toluidina
A13602.0B
A13602.0I
A13602.30
A13602.0BEA
66.2
EUR
A13602.0B
A13602.0I
A13602.30
o-Toluidina ≥99%
o-Toluidina
Purity: 99%
CAS No.: 95-53-4
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5720
Odour: Unpleasant
Melting Point: -24°
Boiling Point: 199-200°
Beilstein Reference: 741981
Merck Reference: 14,9536
UN No.: 1708
MDL No.: MFCD00007730
Formula:
C₇H₉N MW: 107.16 g/mol Pto. Ebullición: 199…200 °C Pto. de fusión: –24 °C Densidad: 1.004 Pto. de inflamación: 85 °C (185 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007730 Núm. CAS: 95-53-4 EINECS: 202-429-0 UN: 1708 ADR: 6.1 II Índice Merck: 12,09674 |