m-Toluidina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Toluidina
157870010 157870050
ACRO157870010EA 151 EUR
ACRO157870010 ACRO157870050
m-Toluidina 99%
m-Toluidina
Formula: C₇H₉N
MW: 107.16 g/mol
Pto. Ebullición: 203…204 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 0.98 g/cm³
Pto. de inflamación: 86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007808
Núm. CAS: 108-44-1
EINECS: 203-583-1
UN: 1708
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,09614
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5655 to 1.5685 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %