m-Toluidina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Toluidina
A14058.0B
A14058.30
A14058.0BEA
106
EUR
A14058.0B
A14058.30
m-Toluidina ≥99%
m-Toluidina
Purity: 99%
CAS No.: 108-44-1
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5670
Odour: Unpleasant
Melting Point: -30°
Boiling Point: 203-204°
Beilstein Reference: 635944
Merck Reference: 14,9536
UN No.: 1708
MDL No.: MFCD00007808
Formula:
C₇H₉N MW: 107.16 g/mol Pto. Ebullición: 203…204 °C Pto. de fusión: –30 °C Densidad: 0.992 Pto. de inflamación: 85 °C (185 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007808 Núm. CAS: 108-44-1 EINECS: 203-583-1 UN: 1708 ADR: 6.1 II Índice Merck: 13,09614 |