m-Toluidina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 3-Toluidina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08314.0100 8.08314.1000
8.08314.0100EA 40.8 EUR
8.08314.0100 8.08314.1000
m-Toluidina para síntesis, Sigma-Aldrich®
m-Toluidina
Formula: C₇H₉N
MW: 107.16 g/mol
Pto. Ebullición: 203
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 0.98444 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 90
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007808
Núm. CAS: 108-44-1
EINECS: 203-583-1
UN: 1708
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,09614
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -30 °C
Molar Mass 107.15 g/mol
Boiling Point 204 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.3 hPa (20 °C)
Flash Point 90 °C
Refractive Index 1.5669 (20 °C, 589 nm)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 500 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials