4-Hexilanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H26297.06 H26297.14
H26297.06EA 68 EUR
H26297.06 H26297.14
4-Hexilanilina ≥98%
4-Hexilanilina
Purity: 98% CAS No.: 33228-45-4 Molecular Formula: C12H19N Formula Weight: 177.29 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5250 Boiling Point: 283-285° MDL No.: MFCD00007927
Formula: C₁₂H₁₉N
MW: 177,29 g/mol
Pto. Ebullición: 283…285 °C
Densidad: 0,919
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007927
Núm. CAS: 33228-45-4
EINECS: 251-409-8