p-Toluidina 99%, crystalline molten mass
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Toluidina
376352500 376350010 376350050 376350250
ACRO376352500EA 31.9 EUR
ACRO376352500 ACRO376350010 ACRO376350050 ACRO376350250
p-Toluidina 99%, crystalline molten mass
p-Toluidina
Formula: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Pto. Ebullición: 200 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 41…46 °C
Densidad: 1,046 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007906
Núm. CAS: 106-49-0
EINECS: 203-403-1
UN: 3451
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 12,09674
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to red Liquid after melting or solid (May discolor to brown on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 46 °C
GC ≥98.5 %