p-Toluidina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Toluidina
A13698.0B
A13698.0I
A13698.30
A13698.0BEA
92.5
EUR
A13698.0B
A13698.0I
A13698.30
p-Toluidina ≥99%
p-Toluidina
Purity: 99+%
CAS No.: 106-49-0
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 88°(190°F)
Melting Point: 42-46°
Boiling Point: 199-202°
Beilstein Reference: 471281
Merck Reference: 14,9536
UN No.: 3451
MDL No.: MFCD00007906
Formula:
C₇H₉N MW: 107.16 g/mol Pto. Ebullición: 199…202 °C Pto. de fusión: 42…46 °C Densidad: 1.05 Pto. de inflamación: 88 °C (190 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007906 Núm. CAS: 106-49-0 EINECS: 203-403-1 UN: 3451 ADR: 6.1 II Índice Merck: 12,09674 |