3-Nitro-o-toluidina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
152020250
152021000
ACRO152020250EA
56.4
EUR
ACRO152020250
ACRO152021000
3-Nitro-o-toluidina 97%
3-Nitro-o-toluidina
Formula:
C₇H₈N₂O₂ Pto. Ebullición: 305 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: 87…91 °C Densidad: 0,33 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007731 Núm. CAS: 603-83-8 EINECS: 210-059-6 UN: 2660 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow to yellow-green Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 87 to 91 °C |
HPLC | ≥96.0 % |