5-Nitro-o-toluidina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A17726.0E
A17726.22
A17726.36
A17726.0EEA
664
EUR
A17726.0E
A17726.22
A17726.36
5-Nitro-o-toluidina ≥98%
5-Nitro-o-toluidina
Purity: 98+%
CAS No.: 99-55-8
Molecular Formula: C7H8N2O2
Formula Weight: 152.15
Odour: Characteristic
Melting Point: 105-108°
Beilstein Reference: 879021
UN No.: 2660
MDL No.: MFCD00007741
Formula:
C₇H₈N₂O₂ Pto. de fusión: 105…108 °C Densidad: 1,365 g/cm³ (15 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007741 Núm. CAS: 99-55-8 EINECS: 202-765-8 UN: 2660 ADR: 6.1,III |