6-Nitro-o-toluidina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 6-Nitro-2-metilanilina, 2-Metil-6-nitroanilina
L01803.14 L01803.22
L01803.14EA 74.2 EUR
L01803.14 L01803.22
6-Nitro-o-toluidina ≥98%
6-Nitro-o-toluidina
Purity: 98% CAS No.: 570-24-1 Molecular Formula: C7H8N2O2 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 93-96° Beilstein Reference: 1868029 UN No.: 2660 MDL No.: MFCD00007744
Formula: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.15 g/mol
Pto. Ebullición: 120…124 °C (1 mmHg)
Pto. de fusión: 93…96 °C
Densidad: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007744
Núm. CAS: 570-24-1
EINECS: 209-329-6
UN: 2660
ADR: 6.1 III