2-Nitro-p-toluidina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Nitro-4-metilanilina, 4-Metil-2-nitroanilina
127240050 127241000 127245000
ACRO127240050EA 29.4 EUR
ACRO127240050 ACRO127241000 ACRO127245000
2-Nitro-p-toluidina 99%
2-Nitro-p-toluidina
Formula: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.15 g/mol
Pto. Ebullición: 169 °C (21 mmHg)
Pto. de fusión: 112…115 °C
Pto. de inflamación: 157 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007907
Núm. CAS: 89-62-3
EINECS: 201-924-9
UN: 2660
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to orange-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 116 °C
GC ≥98.5 %