3-Nitro-p-toluidina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Metil-3-nitroanilina, 3-Nitro-4-metilanilina
127250250 127250050 127251000
ACRO127250250EA 57.6 EUR
ACRO127250250 ACRO127250050 ACRO127251000
3-Nitro-p-toluidina 97%
3-Nitro-p-toluidina
Formula: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Pto. Ebullición: 306 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 74…78 °C
Densidad: 1,312 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007910
Núm. CAS: 119-32-4
EINECS: 204-314-0
UN: 2660
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Ochre to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 78 °C
HPLC ≥96.0 %