3-Nitro-p-toluidina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Metil-3-nitroanilina, 3-Nitro-4-metilanilina
A12538.14 A12538.22
A12538.14EA 64.6 EUR
A12538.14 A12538.22
3-Nitro-p-toluidina ≥98%
3-Nitro-p-toluidina
Purity: 98% CAS No.: 119-32-4 Molecular Formula: C7H8N2O2 Formula Weight: 152.15 Flash Point: 175°(347°F) Odour: Characteristic Beilstein Reference: 638984 UN No.: 2660 MDL No.: MFCD00007910
Formula: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.15 g/mol
Pto. Ebullición: 306
Pto. de fusión: 74…79 °C
Densidad: 1.312
Pto. de inflamación: 175 °C (347 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007910
Núm. CAS: 119-32-4
EINECS: 204-314-0
UN: 2660
ADR: 6.1 III