2-Metoxibencilamina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: o-Anisylamine
170540100 170540500
ACRO170540100EA 44.3 EUR
ACRO170540100 ACRO170540500
2-Metoxibencilamina 98%
2-Metoxibencilamina
Formula: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Pto. Ebullición: 231…233 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,05 g/cm³
Pto. de inflamación: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008110
Núm. CAS: 6850-57-3
EINECS: 229-941-7
UN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5475 to 1.5495 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %