2-Metoxibencilamina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: o-Anisylamine
L02273.14 L02273.22
L02273.14EA 85 EUR
L02273.14 L02273.22
2-Metoxibencilamina ≥98%
2-Metoxibencilamina
Purity: 98+% CAS No.: 6850-57-3 Molecular Formula: C8H11NO Formula Weight: 137.18 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5480 Boiling Point: 228-229° Beilstein Reference: 1100448 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008110
Formula: C₈H₁₁NO
Pto. Ebullición: 228…229 °C
Densidad: 1,057
Pto. de inflamación: 100 °C (212 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008110
Núm. CAS: 6850-57-3
EINECS: 229-941-7
UN: 2735
ADR: 8,III