3-Metoxibencilamina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: m-Anisylamine, 3-(Aminomethyl)anisole
170550100 170550250
ACRO170550100EA 85.7 EUR
ACRO170550100 ACRO170550250
3-Metoxibencilamina 98%
3-Metoxibencilamina
Formula: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Pto. Ebullición: 140 °C (37 mmHg)
Densidad: 1,07 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Número MDL: MFCD00008115
Núm. CAS: 5071-96-5
EINECS: 225-779-6
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5470 to 1.5490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %