3-Metoxibencilamina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: m-Anisylamine, 3-(Aminomethyl)anisole
L02054.06 L02054.14
L02054.06EA 52 EUR
L02054.06 L02054.14
3-Metoxibencilamina ≥98%
3-Metoxibencilamina
Purity: 98+% CAS No.: 5071-96-5 Molecular Formula: C8H11NO Formula Weight: 137.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5470 Boiling Point: 230-231° Beilstein Reference: 1447182 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008115
Formula: C₈H₁₁NO
Pto. Ebullición: 230…231 °C
Densidad: 1,066
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008115
Núm. CAS: 5071-96-5
EINECS: 225-779-6
UN: 2735
ADR: 8,III