4-Metoxibencilamina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A14999.14
A14999.22
A14999.36
A14999.14EA
61.7
EUR
A14999.14
A14999.22
A14999.36
4-Metoxibencilamina ≥98%
4-Metoxibencilamina
Purity: 98+%
CAS No.: 2393-23-9
Molecular Formula: C8H11NO
Formula Weight: 137.18
Flash Point: 114°(237°F)
Refractive Index: 1.5460
Odour: Amine-like
Melting Point: -10°
Boiling Point: 236-237°
Beilstein Reference: 508206
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008122
Formula:
C₈H₁₁NO Pto. Ebullición: 236…237 °C Pto. de fusión: –10 °C Densidad: 1,053 Pto. de inflamación: 114 °C (237 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008122 Núm. CAS: 2393-23-9 EINECS: 219-247-2 UN: 2735 ADR: 8,III |