Alcohol 2-aminobencílico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Aminophenyl)methanol, 2-Hydroxymethylaniline, 2-(Hydroxymethyl)aniline, 2-Aminobenzyl Alcohol
153730100 153730250 153731000
ACRO153730100EA 29 EUR
ACRO153730100 ACRO153730250 ACRO153731000
Alcohol 2-aminobencílico 98%
Alcohol 2-aminobencílico
Formula: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Pto. Ebullición: 162 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 82…86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007749
Núm. CAS: 5344-90-1
EINECS: 226-293-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 86 °C
GC ≥97.5 %