Alcohol 2-aminobencílico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Aminophenyl)methanol, 2-Hydroxymethylaniline, 2-(Hydroxymethyl)aniline, 2-Aminobenzyl Alcohol
A13180.09 A13180.18 A13180.30
A13180.09EA 27.5 EUR
A13180.09 A13180.18 A13180.30
Alcohol 2-aminobencílico 98%
Alcohol 2-aminobencílico
Purity: 98% CAS No.: 5344-90-1 Molecular Formula: C7H9NO Formula Weight: 123.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 81-84° Boiling Point: 160°/10mm Beilstein Reference: 1072211 MDL No.: MFCD00007749
Formula: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Pto. Ebullición: 160 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 81…84 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007749
Núm. CAS: 5344-90-1
EINECS: 226-293-7