Alcohol 3-aminobencílico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
184570050 184570250
ACRO184570050EA 40.1 EUR
ACRO184570050 ACRO184570250
Alcohol 3-aminobencílico 97%
Alcohol 3-aminobencílico
Formula: C₇H₉NO
Pto. Ebullición: 272 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 91…95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007817
Núm. CAS: 1877-77-6
EINECS: 217-514-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to grey to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 95 °C
GC ≥96.0 %
HPLC ≥98.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %
Specific optical rotation +42° to +48° (20 °C, 589 nm) (2 % in 0.1M HCl)