Alcohol 3-aminobencílico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-(Hydroxymethyl)aniline, 3-(Hydroxymethyl)aniline, 3-Aminobenzyl Alcohol, (3-Aminophenyl)methanol
L07847.06 L07847.14
L07847.06EA 36 EUR
L07847.06 L07847.14
Alcohol 3-aminobencílico ≥98%
3-Aminobenzyl alcohol
Purity: 98+% CAS No.: 1877-77-6 Molecular Formula: C7H9NO Formula Weight: 123.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 91-95° Beilstein Reference: 2205844 MDL No.: MFCD00007817
Formula: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Pto. Ebullición: 272 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 91…95 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007817
Núm. CAS: 1877-77-6
EINECS: 217-514-8