Alcohol 4-aminobencílico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
348240050 348240500
ACRO348240050EA 128 EUR
ACRO348240050 ACRO348240500
Alcohol 4-aminobencílico 98%
Alcohol 4-aminobencílico
Formula: C₇H₉NO
Pto. Ebullición: 169…171 °C (11 mmHg)
Pto. de fusión: 60…63 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00014782
Núm. CAS: 623-04-1
EINECS: 210-767-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to yellow to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 65 °C
HPLC ≥97.5 %