Alcohol 4-aminobencílico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(Hydroxymethyl)aniline, (4-Aminophenyl)methanol
A14130.06
A14130.14
A14130.22
A14130.06EA
111
EUR
A14130.06
A14130.14
A14130.22
Alcohol 4-aminobencílico 98%
Alcohol 4-aminobencílico
Purity: 98%
CAS No.: 623-04-1
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 59-63°
Beilstein Reference: 2078680
MDL No.: MFCD00014782
Formula:
C₇H₉NO MW: 123.15 g/mol Pto. Ebullición: 169…171 °C (11 mmHg) Pto. de fusión: 59…63 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00014782 Núm. CAS: 623-04-1 EINECS: 210-767-5 |