Tolueno-2,3-diamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Metil-o-fenilendiamina
305670050 305670010
ACRO305670050EA 118 EUR
ACRO305670050 ACRO305670010
Tolueno-2,3-diamina 97%
Tolueno-2,3-diamina
Formula: C₇H₁₀N₂
MW: 122.17 g/mol
Pto. Ebullición: 255
Pto. de fusión: 58…63 °C
Densidad: 1.3
Número MDL: MFCD00011589
Núm. CAS: 2687-25-4
EINECS: 220-248-5
UN: 2811
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Brown to dark brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 63 °C (Dec)
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %