Tolueno-2,3-diamina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Metil-o-fenilendiamina
A15647.14 A15647.06 A15647.22
A15647.14EA 511 EUR
A15647.14 A15647.06 A15647.22
Tolueno-2,3-diamina 97%
Tolueno-2,3-diamina
Purity: 98% CAS No.: 2687-25-4 Molecular Formula: C7H10N2 Formula Weight: 122.17 Melting Point: 56-60° Boiling Point: 225° MDL No.: MFCD00011589
Formula: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Pto. Ebullición: 225 °C
Pto. de fusión: 56…60 °C
Densidad: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011589
Núm. CAS: 2687-25-4
EINECS: 220-248-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III