Tolueno-3,4-diamina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Metil-o-fenilendiamina
112431000 112435000
ACRO112431000EA 49.1 EUR
ACRO112431000 ACRO112435000
Tolueno-3,4-diamina 97%
Tolueno-3,4-diamina
Formula: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Pto. Ebullición: 265 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 83…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007728
Núm. CAS: 496-72-0
EINECS: 207-826-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey to brown Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 90 °C
HPLC ≥96.0 %
Absorption Ratio P-15/P+15 1.38 to 2.24
BSC Certification Passes