Tolueno-3,4-diamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Metil-o-fenilendiamina
B24378.22
B24378.36
B24378.22EA
44.1
EUR
B24378.22
B24378.36
Tolueno-3,4-diamina 97%
Tolueno-3,4-diamina
Purity: 97%
CAS No.: 496-72-0
Molecular Formula: C7H10N2
Formula Weight: 122.17
Melting Point: 86-90°
Boiling Point: 265°
MDL No.: MFCD00007728
Formula:
C₇H₁₀N₂ Pto. Ebullición: 265 °C Pto. de fusión: 86…90 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007728 Núm. CAS: 496-72-0 EINECS: 207-826-2 |