Tolueno-2,6-diamina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
164680250 164680050
ACRO164680250EA 140 EUR
ACRO164680250 ACRO164680050
Tolueno-2,6-diamina 98%
Formula: C₇H₁₀N₂
Pto. Ebullición: 289 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 102…107 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007800
Núm. CAS: 823-40-5
EINECS: 212-513-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark grey to brown to black Powder or pellets and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 107 °C
HPLC ≥97.5 %