Tolueno-2,6-diamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L04278.06 L04278.14
L04278.06EA 38.9 EUR
L04278.06 L04278.14
Tolueno-2,6-diamina 97%
Tolueno-2,6-diamina
Purity: 97% CAS No.: 823-40-5 Molecular Formula: C7H10N2 Formula Weight: 122.17 Melting Point: 104-106° Beilstein Reference: 2079476 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007800
Formula: C₇H₁₀N₂
Pto. Ebullición: 280…282 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 104…106 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007800
Núm. CAS: 823-40-5
EINECS: 212-513-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III