Tolueno-2,4-diamina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
146600010 146600250 146602500
ACRO146600010EA 642 EUR
ACRO146600010 ACRO146600250 ACRO146602500
Tolueno-2,4-diamina 98%
Tolueno-2,4-diamina
Formula: C₇H₁₀N₂
Pto. Ebullición: 283…285 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 97…101 °C
Densidad: 1,045 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 149 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007804
Núm. CAS: 95-80-7
EINECS: 202-453-1
UN: 1709
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark grey to brown Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 102 °C
HPLC ≥97.5 %