Tolueno-2,4-diamina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Metil-m-fenilendiamina, 4-Metil-1,3-fenilendiamina
B23495.0B B23495.30
B23495.0BEA 172 EUR
B23495.0B B23495.30
Tolueno-2,4-diamina 98%
Tolueno-2,4-diamina
Purity: 98% CAS No.: 95-80-7 Molecular Formula: C7H10N2 Formula Weight: 122.17 Flash Point: 169°(336°F) Odour: Recognizable Boiling Point: 283-285° Beilstein Reference: 2205839 UN No.: 1709 MDL No.: MFCD00007804
Formula: C₇H₁₀N₂
Pto. Ebullición: 283…285 °C
Pto. de fusión: 96…101 °C
Densidad: 1,045 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 169 °C (336 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007804
Núm. CAS: 95-80-7
EINECS: 202-453-1
UN: 1709
ADR: 6.1,III