Tolueno-2,4-diamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 4-Metil-m-fenilendiamina, 4-Metil-1,3-fenilendiamina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03269.0005 8.03269.0250 8.03269.1000
8.03269.0005EA 26.8 EUR
8.03269.0005 8.03269.0250 8.03269.1000
Tolueno-2,4-diamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Tolueno-2,4-diamina
Formula: C₇H₁₀N₂
Pto. Ebullición: 292 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 99 °C
Densidad: 1,045 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007804
Núm. CAS: 95-80-7
EINECS: 202-453-1
UN: 1709
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 35 g/l (20 °C)
Melting Point 96 - 99 °C
Molar Mass 122.17 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 284 - 286 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (106 °C)
Flash Point 169 °C
Ignition Point 520 °C