Bencil(metil)amina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
N-Benzylmethylamine, N-Methyl-1-phenylmethanamine, N-Methylbenzylamine
A13746.AE
A13746.AK
A13746.AU
A13746.AEEA
27.1
EUR
A13746.AE
A13746.AK
A13746.AU
Bencil(metil)amina 97%
Bencil(metil)amina
Purity: 97%
CAS No.: 103-67-3
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.5230
Odour: Amine-like
pH: 10
Melting Point: -55°
Boiling Point: 184-188°
Beilstein Reference: 606221
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00008289
Formula:
C₆H₅CH₂NHCH₃ MW: 121.18 g/mol Pto. Ebullición: 184…188 °C Pto. de fusión: –55 °C Densidad: 0.940 Pto. de inflamación: 77 °C (170 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008289 Núm. CAS: 103-67-3 EINECS: 203-133-4 UN: 2922 ADR: 8 III |